GE28-4065-58
dNTP Set - A, C, G, T
Cytiva 28-4065-58, pack of 4 × 10 μmol
Wybierz wielkość
1870,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1870,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 4 × 10 μmol
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4065-58
stężenie
20 mM
kolor
Colorless
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wolny od DNazy, RNazy i aktywności enzymu nicującego
- Ponad 99% czystości trifosforanu (wg HPLC) dla optymalnej wydajności i spójności
- Bezbuforowe i gotowe do użycia roztwory w wielu formatach
- Funkcjonalnie przetestowane pod kątem długich reakcji PCR* i sekwencjonowania
- Dostępne są niestandardowe receptury, testy, opakowania i etykiety
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)