Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 718,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mM
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Deoxynucleoside triphosphates (dNTPs) are substrates for DNA polymerizing enzymes and are the essential building blocks of nucleic acid molecules. It aids in the synthesis of copies of the target DNA by providing each of the four bases (dATP, dGTP, dCTP, dTTP).(2) dNTP is a key component of PCR master mixes as it is necessary for DNA amplification reaction.
Application
Packaging
0.5 mL each of 10 mM dATP, dCTP, dGTP and dTTP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay - | assay - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 10 mM | concentration 10 mM | concentration 100 mM | concentration 100 mM |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?