GE28-4065-32
2′-Deoxythymidine 5′-Triphosphate Solution, 100 mM
Cytiva 28-4065-32, pack of 100 μmol
Wybierz wielkość
848,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
848,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 100 μmol
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4065-32
stężenie
100 mM
kolor
Colorless
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Funkcjonalnie przetestowane pod kątem długiej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) i sekwencjonowania, z ponad 99% czystością trifosforanów (przez HPLC) dla optymalnej wydajności i spójności.
Certyfikat analizy dla każdej partii jest dostępny na życzenie.
Cechy i korzyści
- Wolny od DNazy, RNazy i aktywności enzymu nicującego
- Bezbuforowe i gotowe do użycia roztwory w wielu formatach
- Funkcjonalnie przetestowane pod kątem długich reakcji PCR* i sekwencjonowania
- Dostępne są niestandardowe receptury, testy, opakowania i etykiety
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)