Przejdź do
M6133
7-Methylguanosine 5′-triphosphate sodium salt
≥85% (HPLC), natural (inorganic), powder
Synonim(y):
m7GTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1215,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N5O14P3 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.21 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥85% (HPLC)
Biological source:
natural (inorganic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Storage temp.:
−20°C
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
7-Methylguanosine 5′-triphosphate sodium salt, ≥85% (HPLC)
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)c3N=C(N)NC([O-])c13
InChI
1S/C11H20N5O14P3.Na/c1-15-3-16(8-5(15)9(19)14-11(12)13-8)10-7(18)6(17)4(28-10)2-27-32(23,24)30-33(25,26)29-31(20,21)22;/h3-4,6-7,9-10,17-18H,2H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H3,12,13,14)(H2,20,21,22);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,9?,10-;/m1./s1
InChI key
FSMRTZAMTMQMEF-OCMBMSOASA-M
General description
7-Methylguanosine 5′-triphosphate is a mRNA cap structural analog.
Application
7-Methylguanosine 5′-triphosphate sodium salt has been used to test its affinity towards Poly(A)-specific ribonuclease (PARN) polypeptides using fluorescence titrations. It has also been used in crystallization along with gemin5 fragment (G5N) and DM15 region of human La-related 15 protein 1 ( LARP1).
7-Methylguanosine 5′-triphosphate (m7GTP) is use to study the structures and mechanisms of eukaryotic cellular mRNA caps in the context of mRNA involvement in protein synthesis. m7GTP may be used to create affinity media for capture and purification of molecules such as eukaryotic initiation factor eIF4E.
Biochem/physiol Actions
7-Methylguanosine 5′-triphosphate (m7GTP) inhibits in vitro protein synthesis by binding to translation initiation complexes. m7GTP is useful to study the structures and mechanisms of eukaryotic cellular mRNA caps in the context of mRNA involvement in protein synthesis. m7GTP has a high affinity for eukaryotic initiation factor eIF4E and may be used to create affinity media for their capture and purification.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M3509M5883D7409
biological source
natural (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥92.5%
assay
≥90% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)