Merck
06-332
Przeciwciało anty-GST Tag
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
40
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
28-30 kDa
Immunogen
GST (Glutathione-S-transferase) pochodząca z wektora ekspresyjnego pGEX i połączona z KLH
Application
Przeciwciało anty-GST Tag wykrywa poziom GST Tag i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Komórki z ekspresją znacznika GST
routinely evaluated by immunoblot on MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog # 14-173). 0.5-2mg/ml of a previous lot detected 500ng of GST (Catalog # 12-350)
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-GST Tag
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-33204053252626760