Kluczowe dokumenty
GE25-6400-80
TempliPhi Large Construct Kit
Cytiva 25-6400-80, sufficient for 1000 reactions
Wybierz wielkość
25 G
17 850,00 zł
17 850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
17 850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.85
17 850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
zastosowanie
sufficient for 1000 reactions
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-6400-80
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7708 7724 Large Construct Kit. 7708 7724 Large Construct Kit wykorzystuje izotermiczną amplifikację rolling circle (RCA) do wydajnego przygotowywania szablonów sekwencjonowania DNA specjalnie z dużych wektorów DNA (np. fosmidów i BAC).
Zastosowanie
Zestaw7724 Large Construct DNA Amplification Kit(7724 LC Kit) został opracowany specjalnie w celu przygotowania szablonów do sekwencjonowania DNA BAC lub fosfidów. Metoda 7724 wykorzystuje enzym polimerazy DNA bakteriofaga Phi29 do wykładniczej amplifikacji jedno- lub dwuniciowych kolistych szablonów DNA poprzez amplifikację z toczącym się kręgiem (RCA). Ta izotermiczna metoda amplifikacji wytwarza mikrogramowe ilości DNA z pikogramowych ilości materiału wyjściowego w ciągu kilku godzin. Amplifikacja in vitro bardzo małych ilości matrycowego DNA eliminuje potrzebę całonocnej hodowli komórkowej i konwencjonalnego oczyszczania plazmidu lub DNA M13. Aktywność korekcyjna polimerazy DNA Phi29 zapewnia wysoką wierność replikacji DNA.
Materiałem wyjściowym do amplifikacji może być niewielka ilość komórek bakteryjnych zawierających BAC lub fosmid DNA, lub dowolna próbka kolistego DNA. Kolonie bakteryjne można pobrać z płytek agarowych i dodać bezpośrednio do reakcji 7724 LC. Alternatywnie, mikrolitrowe ilości nasyconej kultury bakteryjnej lub glicerolu mogą służyć jako materiał wyjściowy. Niezależnie od źródła materiału wyjściowego, amplifikacja jest zakończona w ciągu 18 godzin w temperaturze 30°C, bez konieczności przeprowadzania cykli termicznych. Produktem reakcji 7724 Large Construct są dwuniciowe konkatemery kolistej matrycy o wysokiej masie cząsteczkowej. Produktem reakcji 7724 Large Construct jest dwuniciowe DNA, które może być sekwencjonowane przy użyciu starterów do przodu i do tyłu. DNA amplifikowane metodą 7724 Large Construct Amplification może być używane bezpośrednio w reakcjach sekwencjonowania cyklicznego bez żadnego oczyszczania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać zestaw w temperaturze -70°C. Mieszanina enzymów musi być przechowywana w temperaturze -70°C; wszystkie inne składniki mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Składniki należy rozmrażać na lodzie i utrzymywać w temperaturze 0°C - 4°C podczas pracy z nimi.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
TempliPhi
Na opakowaniu i wkładce do zestawów:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być odsprzedawana ani używana inaczej niż w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,198,543, 5,576,204 i ich odpowiedniki w innych krajach.
Na pojemniku:
Podlega prawom własności Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz amerykański patent nr 5,576,204 i jego odpowiedniki w innych krajach.
TempliPhi is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)