Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
2330,00 zł
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 2 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Ccl22(20299)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information mouse ... Ccl22(20299) | Gene Information mouse ... Cxcl15(20309) | Gene Information rat ... Ccl20(29538) | Gene Information mouse ... Ccl21a(18829) |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity rat | species reactivity mouse |
| input sample type plasma | input sample type serum | input sample type plasma | input sample type cell culture supernatant(s) |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?