Kluczowe dokumenty
GE18-1129-59
EPS power supply adapters
2 mm male/4 mm female
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.22
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18112959
Cechy i korzyści
  • Wybierz adaptery do podłączenia przewodów 4 mm lub 2 mm odpowiednio do gniazd wyjściowych 2 mm lub 4 mm.
  • Ten adapter jest zatwierdzony dla względnego uziemienia ochronnego 5NANA V.
  • Zestaw adapterów 2 mm M/4 mm F służy do podłączania przewodów z wtyczką męską 2 mm w osłonie do gniazd wyjściowych z osłoną 4 mm.
  • Zestaw adapterów 4 mm M/2 mm F służy do podłączania przewodów z wtyczką męską 4 mm do gniazd wyjściowych wysokiego napięcia 2 mm.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)