Kluczowe dokumenty
GE18-1102-47
Glass Plates
unframed, H × W × D 200 mm × 260 mm × 4 mm, pack of 2 ea
Wybierz wielkość
1 PKG
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18110247
wys. × szer. × śr.
200 mm × 260 mm × 4 mm
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)