GE17-1185-01
RESOURCE™ ISO
Cytiva 17-1185-01, pack of 1 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
isopropyl
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pack of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1185-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
217 psi
metody
liquid chromatography (LC): suitable
wymiary złoża
6.4 mm × 30 mm
objętość złoża
1 mL
Matryca
polystyrene/divinylbenzene
śr. rozm. cząst.
15 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
2-12
pojemność
binding capacity(25 mg albumin / mL)
przydatność
suitable for bioprocess medium
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wysoka wydajność przy niskim przeciwciśnieniu, nawet przy dużym obciążeniu próbki do 25 mg białka.
- Hydrofobowy ligand (izopropylowy) połączony z monodyspersyjną sztywną matrycą polistyrenowo-diwinylobenzenową o grubości 15 μm.
- Zaprojektowane dla systemów o niskim i średnim ciśnieniu, od pompy perystaltycznej do systemów 6259 i 2008.
- Kolumny7720 HIC są dostępne z eterem, izopropylem lub fenylem. Ogólnie rzecz biorąc, 7720 PHE ma najsilniejszą hydrofobowość, a następnie kolejno 7720 ISO i 7720 ETH.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
Protokoły
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.