Kluczowe dokumenty
GE11-0032-75
HiTrap® Capto MMC
Cytiva 11-0032-75, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0032-75
Parametry
<20 ml/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 μm (d50v)
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
HiTrap® Capto MMC jest wstępnie zapakowany w Capto MMC, multimodalny środek jonowymienny BioProcess. Multimodalna funkcjonalność zapewnia inną selektywność w porównaniu z tradycyjnymi wymieniaczami jonowymi i wiąże białka o wysokiej lub niskiej sile jonowej.
Zastosowanie
Multimodalna funkcjonalność zapewnia inną selektywność w porównaniu z tradycyjnymi wymieniaczami jonowymi, w tym wiązanie białek niezależnie od siły jonowej materiału obciążającego. Oznacza to, że pożywka może być używana do bezpośredniego ładowania oczyszczonych surowców, bez wcześniejszego rozcieńczania w celu zmniejszenia przewodności materiału wyjściowego. Aby ograniczyć żmudne przygotowywanie próbek, górny filtr w HiTrap® Capto MMC został zoptymalizowany pod kątem ładowania sonikowanego, niesklarowanego lizatu komórkowego bezpośrednio na kolumnę.
Ligand Capto MMC może oddziaływać z białkami na wiele różnych sposobów. Zawiera grupę karboksylową, a zatem jest słabym wymieniaczem kationów. Jednak oprócz oddziaływań jonowych zaangażowanych jest kilka innych rodzajów oddziaływań, w tym wiązanie wodorowe i oddziaływania hydrofobowe.
Cechy i korzyści
  • Wysoka dynamiczna zdolność wiązania przy wysokiej przewodności.
  • Selektywność umożliwia wiązanie w obecności soli.
  • Wysoka przepustowość.
  • HiTrap® Capto MMC może być stosowany do wiązania białek przy przewodności materiału zasilającego i do rozwiązywania konkretnych wyzwań związanych z oczyszczaniem.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
1) Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowanej rurki kolumny.
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.