Kluczowe dokumenty
GE10600029
Amersham Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.45 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Membrana PVDF do blottingu
Wybierz wielkość
1 EA
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600029
rolka szer. × dł.
150 mm × 4 m
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
PVDF membranes have higher mechanical strength than NC membranes and, thus, are more suitable for Western blotting applications where stripping and reprobing is needed. In addition, PVDF membranes exhibit higher protein binding capacity, however, with a tendency for a higher background, compared with NC membranes.
Cechy i korzyści
  • Oferuje wysoką wytrzymałość fizyczną.
  • Do stosowania ze standardowymi kolorymetrycznymi i chemiluminescencyjnymi metodami wykrywania białek o masie > 20 000 Mr.
  • Oferuje zdolność wiązania białek powyżej 200 μg/cm2.
  • Nawet po rygorystycznych procesach płukania osiągana jest wysoka retencja białek.
  • Utrata próbki jest zmniejszona dzięki wysokiemu wychwytywaniu białka podczas transferu.
  • Do użytku laboratoryjnego jest dostępny w różnych rozmiarach.
  • Nadaje się do strippingu i reprobingu
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokoły
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.