Merck
GBL206862
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system, slide module only
size 16 wells, W × L 7 mm × 7 mm, without clips
Synonim(y):
komory do hybrydyzacji mikromacierzy, komory inkubacyjne, komory suwakowe
Wybierz wielkość
10 EA
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
black silicone (on Delrin)
rectangular wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 16
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 206862
szer. × dł.
7 mm × 7 mm
rozmiar
16 wells
pojemność dołka
350 μL
kolor
none
Opis ogólny
Grace Bio-Labs ProPlate® multi-array chambers (microarray systems) are designed to be used with ONCYTE® nitrocellulose-coated slides. These multi-array chambers integrate microscope slide based microarray technology with high-throughput (HTS applications) microtiter plate processing. Up to 64 individual arrays can be assayed per slide.
Three or four slides fit into a tray (depending on clip choice). The resulting multi-array chamber tray set produces a modular plate with a standard microtiter plate footprint and well spacing allowing high-throughput robotic processing of up to 256 arrays.
Features:
  • Up to 64 leak-proof wells on any slide surface without the use of adhesive
  • Microtiter plate well spacing facilitates use with multichannel pipettes
  • 7 x 7 mm square wells are ideal for high content arrays 5-350 ul well volumes accommodate small reagent and large wash volumes
Informacje prawne
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)