GBL705101
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA™ nitrocellulose film slides
1-15 mm x 69 mm NC pad per slide, plain glass
Synonim(y):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
Polecane produkty
Materiały
nitrocellulose (on glass)
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 705101
wymiary zewnętrzne
25 mm × 75 mm
typ wiązania
high binding surface
Opis ogólny
Detekcja fluorescencji jest preferowaną metodą dla wielu ilościowych testów mikromacierzy białkowych w badaniach i zastosowaniach diagnostycznych ze względu na jej doskonałą czułość i potencjał do multipleksowania. Zastosowanie multipleksowych testów opartych na fluorescencji na porowatej nitrocelulozie było jednak utrudnione przez wysokie tło przy krótszych długościach fali wzbudzenia (takich jak kanał fluorescencji 532 nm). Te mikroporowate szkiełka nitrocelulozowe ONCYTE™ SuperNOVA™ zwiększają czułość testów mikromacierzy białkowych i zakres dynamiczny przy użyciu fluorescencyjnych punktów końcowych przy wielu długościach fali. Zastosowanie szkiełek SuperNOVA™ może obniżyć granicę wykrywalności fluorescencyjnych punktów końcowych o 3-4 rzędy wielkości w porównaniu z konkurencyjnymi szkiełkami z folii nitrocelulozowej.
Informacje prawne
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SuperNOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)