Kluczowe dokumenty
GBL622504
Grace Bio-Labs CoverWell perfusion chambers
4 chambers, port diam. 1.5 mm, chamber W × L × thickness 6.35 mm × 19 mm × 0.6 mm
Synonim(y):
leak proof enclosure for slides, microscope stick on multiwell chamber, reusable press to seal multiwell chamber, water tight multiple well chamber
Wybierz wielkość
40 EA
822,00 zł
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
40 EA
822,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear polycarbonate backing
red silicon wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 4
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 622504
komora szer. × dł. × grubość
6.35 mm × 19 mm × 0.6 mm
śr. portu
1.5 mm
dołki
4
Opis ogólny
CoverWell perfusion chambers press-to-seal covers form water-tight, multiwell cell incubation or cytochemistry chambers when pressed to coverslips or microscope slides. Reagents can be quickly added and removed through dual access ports without disturbing or cross-contaminating specimens. Chambers are available in five chamber configurations allowing up to eight different specimens or analytical tests on one coverglass.
CoverWell perfusion chambers form removable, water-tight multiwell enclosures by pressing to coverglass or microscope slides. Chambers are made of medical-grade silicone bonded to clear, UV-transparent plastic, and are removable for permanent mounting. The thin polycarbonate cover displays excellent transparency. The perfusion chambers are ideal for live cell imaging on upright or inverted microscopes at high magnification.
Informacje prawne
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)