Merck
GBL247888
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 8 wells, with Delrin® snap clips
Synonim(y):
komory do hybrydyzacji mikromacierzy, komory inkubacyjne, komory suwakowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
Materiały
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 8
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 247888
rozmiar
8 wells
pojemność dołka
350 μL
kolor
none
Opis ogólny
Wielodołkowe komory wielokrotnego użytku ProPlate tworzą usuwalne, szczelne dołki na praktycznie każdej powierzchni szkiełka bez użycia kleju.
Konstrukcje posiadają odstępy między dołkami zgodne z ANSI-SLAS, aby ułatwić pipetowanie wielokanałowe.
Wiele szkiełek łatwo wkłada się do ramek o standardowej powierzchni płytki do mikromiareczkowania w celu zautomatyzowanego przetwarzania.
Informacje prawne
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)