Kluczowe dokumenty
GBL204874
Grace Bio-Labs SealStrips and SealStrip applicator, for ProPlate® microarray systems
for ProPlate® microarray systems, pkg of 50 ea
Synonim(y):
GRACE BIO-LABS SEALSTRIPS AND SEALSTRIP APPLICATOR, FOR PROPLATE® MICROARRAY SYSTEMS
Wybierz wielkość
50 EA
354,00 zł
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
354,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 204874
wymiary zewnętrzne
18 mm × 77 mm
kolor
none
Opis ogólny
The adhesive strips being offered are made from materials that are commonly used for sealing PCR plates. They are compatible with hybridization reagents and can be used without causing any contamination. The pack includes an applicator and 50 seal strips. The seal strips should be applied on the top surface of the chamber using the plastic applicator to avoid evaporation. When removing the strips, they come off easily and cleanly, leaving no unwanted residue.
Informacje prawne
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SealStrips is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.