Kluczowe dokumenty
GBL103330
Grace Bio-Labs CultureWell chambered coverglass
wells, 3, well diam. × thickness 9.5 mm × 1 mm, well volume 300-500 μL
Synonim(y):
chamber slides, chambered coverglass
Wybierz wielkość
20 EA
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
1300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass backing
clear silicon chamber
colorless
sterylność
(sterile)
sterile
Właściwości
wells 3
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 103330
zewnętrzne dł. × szer.
61 mm × 24 mm
powierzchnia dołka
0.7 cm2
dołek śr. × grubość
9.5 mm × 1 mm
pojemność dołka
300-500 μL
dołki
3
Opis ogólny
Grace Bio-Labs chambered coverglass products are optimal for high resolution microscopy.
Grace Bio-Labs chambered coverglass products consist of removable / reusable non-cytotoxic silicone gaskets secured to 24 mm x 50 mm, number 1.5 German coverglass. They may be placed in sterile culture plates or 100 mm diameter culture dishes.
  • The thin flat coverglass is the optimal platform for high resolution microscopy and high-sensitivity, quantitative, fluorescent imaging.
  • Leak-proof design eliminates well-to-well cross contamination.
  • Gaskets stabilize coverglass and provide convenient handling using conventional microscope slide holders and accessories.
  • Gaskets are removable for high resolution imaging and may be resterilized and reused.
  • Well spacing facilitates liquid handling utilizing multichannel pipettes and robotic dispensers.
Informacje prawne
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)