Kluczowe dokumenty
GBL103201
Silikonowe przekładki do studzienek Grace Bio-Labs Culturewell
wells, 2, L × W × D 18 mm × 18 mm × 1.6 mm, sterile, pack of 4 ea
Synonim(y):
Silikonowy rozdzielacz na 2 komory, rozdzielacz wnęki
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.17
sterylność
sterile
Właściwości
wells 2
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 103201
dł. × szer. × gł.
18 mm × 18 mm × 1.6 mm
Opis ogólny
Silikonowe przekładki do studzienek wielokrotnego użytku przeznaczone do mocowania na powierzchni uszczelek szkiełka nakrywkowego Culturewell, izolujące pożądane odczynniki wprowadzane do otworów. Silikonowe przekładki Culturewell są przeznaczone do przymocowania do powierzchni uszczelek szkiełka nakrywkowego Culturewell. Odczynniki mogą być pipetowane do otworów przegródek w zależności od potrzeb. Silikonowe przegródki mogą być ponownie użyte po dokładnym przepłukaniu wodą destylowaną po każdym użyciu i ponownej sterylizacji. Rozdzielacze mogą być sterylizowane w autoklawie lub płukane alkoholem. Nieużywane sterylne przekładki można przechowywać, umieszczając je w sterylnym, przykrytym naczyniu hodowlanym, aż będą gotowe do użycia.
Informacje prawne
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)