G8773
Glycerol
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
698 °F
metody
electrophoresis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.005% Chlorinated compounds (as Cl)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves