Kluczowe dokumenty
G6376
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate
≤2.4 mol % α-isomer(based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
Synonim(y):
BGP, Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤2.4 mol % α-isomer (based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
mp
102-104 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
produkt podobny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?