Przejdź do
G3381
Geldanamycin from Streptomyces hygroscopicus
from Streptomyces hygroscopicus, ≥98% (HPLC), Nuclear hormone receptor inhibitor, powder
Synonim(y):
NSC 122750
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
2635,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
560.64
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2635,00 zł
Cena katalogowa3100,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Geldanamycin from Streptomyces hygroscopicus, ≥98% (HPLC), powder
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(OC)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
InChI key
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
General description
Chemical structure: benzenoid
Biochem/physiol Actions
Geldanamycin is a potent antitumor antibiotic active at nanomolar concentration against 60 cell lines.
Geldanamycin is a potent antitumor antibiotic active at nanomolar concentration against 60 cell lines.
Geldanamycin binds specifically to the heat shock protein Hsp90 and to its endoplasmic reticulum homologue GP96, and thus interferes with conformational maturation of proteins and the cellular stress response. In addition, Geldanamycin is a potent inhibitor of the nuclear hormone receptor family.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Met page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1278R0395H6649
description
≥98% (HPLC), powder
description
1 mg/mL, from Streptomyces hygroscopicus
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
DMSO solution
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: 2 mM, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 7.5 mg/mL
color
yellow to orange
color
-
color
off-white
color
yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)