Kluczowe dokumenty
FG0615
Sigma-Aldrich
Medium 199
With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 with Glutamine, TCM 199
Wybierz wielkość
500 ML
221,00 zł
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
221,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Medium 199 Earle′s with stable Glutamine, With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Poziom jakości
sterylność
sterile-filtered
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
komponenty
stable glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Complete liquid version of the original M 199 formulation published by Morgan.
Zastosowanie
Originally developed as a completely defined media formulation for the culture of primary explants. These media have broad applicability, particularly for non-transformed cells and are widely used for vaccine production, primary pancreatic explants, and lens tissues.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)