Merck
F8053
Sigma-Aldrich
Anti-FADD antibody, Mouse monoclonal
clone FD19, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Fas Associated Death Domain
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FD19, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of A431 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FADD(8772)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-FADD, mysie monoklonalne (mysie IgG1) pochodzi z hybrydomy FD19 wytwarzanej przez fuzję komórek szpiczaka mysiego (NS1) i splenocytów myszy immunizowanych oczyszczonym rekombinowanym ludzkim FADD.
Immunogen
purified recombinant human FADD.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FADD, mysie monoklonalne zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
FADD (Fas Associated Death Domain) jest związana z różnymi nieapoptotycznymi szlakami komórkowymi, takimi jak regulacja cyklu komórkowego w limfocytach T związana ze stanem fosforylacji FADD i indukowaną przez FasL/TRAIL aktywacją transkrypcyjną protoonkogenu c-fos. Oddziałuje również z białkiem rdzeniowym wirusa zapalenia wątroby typu C w linii komórkowej HEK-293.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qinghong Kong et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-03)
Naphthyridine derivatives are a widely-used class of heterocycles due to their pharmacological activities. A novel compound (10-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrobenzo(g)(1,3) diazepino(1,2-a)-(1,8)naphthyridin-6-yl)(phenyl) methanone (named 3u), showed good anticancer activity in the human malignant melanoma cell line A375 via Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) assay.
Ying Huang et al.
International journal of oncology, 49(1), 153-163 (2016-05-24)
The discovery of the TRAIL protein and its death receptors DR4/5 changed the horizon of cancer research because TRAIL specifically kills cancer cells. However, the validity of TRAIL-based cancer therapies has yet to be established, as most cancer cells are
Overcoming resistance to TRAIL-induced apoptosis in solid tumor cells by simultaneously targeting death receptors, c-FLIP and IAPs
Huang Y, et al.
International Journal of Oncology, 49(1), 153-163 (2016)
A novel naphthyridine derivative, 3u, induces necroptosis at low concentrations and apoptosis at high concentrations in human melanoma A375 cells
Kong Q, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(10), 2975-2975 (2018)
Apo2L/TRAIL and the death receptor 5 agonist antibody AMG 655 cooperate to promote receptor clustering and antitumor activity
Graves JD, et al.
Cancer Cell, 26(2), 177-189 (2014)