Merck
F105
Sigma-Aldrich
Forskolin
Synonim(y):
7β-Acetoxy-8,13-epoxy-1α,6β,9α-trihydroxylabd-14-en-11-one, Coleonol, Colforsin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.50
Beilstein:
1692716
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
Klucz InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cell-permeable diterpenoid that possesses anti-hypertensive, positive inotropic, and adenylyl cyclase activating properties. Many of its biological effects are due to its activation of adenylyl cyclase and the resulting increase in intracellular cAMP concentration. Forskolin effects calcium currents and inhibits MAP kinase.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)