Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3270,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
forskolin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade primary reference standard | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| API family forskolin | API family - | API family - | API family - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Forskolin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?