Kluczowe dokumenty
EPS44I230005
Eppendorf® Innova® S44i Shaker
refrigerated, size 2 in. , orbit, AC/DC input 120 V
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
Produkt EPS44I230005 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
refrigerated
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® S44I230005
rozmiar
2 in. , orbit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Innova S44i to wytrząsarka sztaplowana z regulacją temperatury (chłodzona) o dużej pojemności, umożliwiająca stosowanie dużej liczby kolb o dużej objętości na niewielkiej powierzchni. Kultowe przesuwane drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do próbek. Wytrząsarka Eppendorf X-Drive umożliwia wytrząsanie dużych obciążeń z dużą prędkością - nawet gdy są ułożone jedna na drugiej. W przypadku niewyważenia ładunku, regulacja przeciwwagi X-Drive pozwala na płynne wytrząsanie. Opcjonalny fotosyntetyczny lightbank LED zapewnia możliwość równomiernego oświetlenia całej platformy w szerokim zakresie intensywności - i jest programowalny. Interfejs dotykowy VisioNize umożliwia monitorowanie, zarządzanie użytkownikami i eksportowanie danych przez USB lub integrację sieciową przez Ethernet. Dostępna jest również kompleksowa oferta usług, w tym IQ/OQ.
Informacje o produkcie
Innova S44i to wytrząsarka o dużej pojemności, z kontrolowaną temperaturą (chłodzona), umożliwiająca stosowanie dużej liczby kolb o dużej objętości na niewielkiej powierzchni. Kultowe przesuwane drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do próbek. Wytrząsarka Eppendorf X-Drive umożliwia wytrząsanie dużych obciążeń z dużą prędkością - nawet gdy są ułożone jedna na drugiej. W przypadku niewyważenia ładunku, regulacja przeciwwagi X-Drive pozwala na płynne wytrząsanie. Opcjonalny fotosyntetyczny lightbank LED zapewnia możliwość równomiernego oświetlenia całej platformy w szerokim zakresie intensywności - i jest programowalny. Interfejs dotykowy VisioNize umożliwia monitorowanie, zarządzanie użytkownikami i eksportowanie danych przez USB lub integrację sieciową przez Ethernet. Dostępna jest również kompleksowa oferta usług, w tym IQ/OQ.
Maksymalna wydajność
  • Innova S44i ma zoptymalizowaną komorę, platformę i funkcje, aby zmaksymalizować opcje i pojemność.
  • Do 136% większa pojemność niż w poprzednim modelu Innova 44 przy mniejszej powierzchni zabudowy.
  • Do 102% większa pojemność kolby niż u konkurencji
  • Podwójny lub potrójny stos Innova S44i zwiększa pojemność bez poświęcania cennej przestrzeni laboratoryjnej.
Eppendorf X-Drive
  • Eppendorf X-Drive jest precyzyjnie zaprojektowany z pięciocentrycznymi wałkami, aby zrównoważyć nawet najcięższy ładunek, zapewniając jednocześnie spójne i płynne wytrząsanie.
  • Inteligentna technologia wyważania Eppendorf X-Drive zapewnia wytrząsanie bez wibracji nawet przy nierównomiernym obciążeniu. Ta zaawansowana technologia wykrywa brak równowagi i zwalnia do bezpiecznej prędkości, aby chronić Ciebie i Twoje kultury.
Zaawansowane sterowanie
Nowy dotykowy interfejs użytkownika Innova S44i oferuje więcej niż tylko łatwą obsługę. Ten wielodotykowy wyświetlacz pojemnościowy sprawia, że wszystkie potrzebne informacje
są łatwe do monitorowania i śledzenia.
  • Informacje dostępne za jednym dotknięciem
  • Intuicyjna obsługa, wyróżniająca się konstrukcja
  • Zarządzanie wieloma użytkownikami z różnymi poziomami uprawnień
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)