Kluczowe dokumenty
HPA006539
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GLUT3, Anti-GTR3, Anti-Glucose transporter type 3, brain, Anti-Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 3
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KVPETRGRTFEDITRAFEGQAHGADRSGKDGVMEMNSIEPAKETTT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A3(6515)
Immunogen
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
SLC2A3 (solute carrier family 2) koduje białko transportujące glukozę o wysokim powinowactwie. Ulega on szerokiej ekspresji w różnych tkankach, w szczególności w chondrocytach. Bierze udział w odpowiedzi immunologicznej i metabolizmie chondrocytów. Podczas rozwoju embrionalnego pomaga transportować glukozę z krwi matki przez tkankę trofoblastyczną łożyska w celu wzrostu płodu. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) odgrywa istotną rolę w odpowiedzi immunologicznej i funkcji chondrocytów. Oprócz RZS jest również związany z różnymi chorobami, w tym dysleksją, chorobą Alzheimera, schizofrenią i chorobą Huntingtona. Doniesiono również, że gen GLUT3 może mieć znaczenie kliniczne w chorobie mielomeningocele (MM).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70035
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brendan D Connealy et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 211(3), 305-305 (2014-05-13)
Our objectives were to examine the extent of described sequence variation in the glucose transporter 3 (GLUT3) gene in children with myelomeningocele (MM), identify novel variations in the GLUT3 gene in these children, and determine whether these variations may confer
Colin D Veal et al.
Human mutation, 35(2), 248-256 (2013-11-02)
We describe a copy-number variant (CNV) for which deletion alleles confer a protective affect against rheumatoid arthritis (RA). This CNV reflects net unit deletions and expansions to a normal two-unit tandem duplication located on human chr12p13.31, a region with conserved
Taichi Noda et al.
Biology of reproduction, 100(4), 1035-1045 (2018-11-20)
Seminal vesicle secretions (SVSs), together with spermatozoa, are ejaculated into the female reproductive tract. SVS7, also known as PATE4, is one of the major SVS proteins found in the seminal vesicle, copulatory plug, and uterine fluid after copulation. Here, we
Shaojun Yun et al.
Toxicology letters, 310, 23-30 (2019-04-14)
The aim of this study was to determine whether Pb affects glucose metabolism in the hippocampus of rats. Male Sprague-Dawley rats aged 21 days were orally administered a 0.1%, 0.2%, or 0.3% lead acetate solution in deionized water for 65
Kelin Gonçalves de Oliveira et al.
Acta neuropathologica communications, 12(1), 35-35 (2024-02-28)
Immunotherapies with antibody-drug-conjugates (ADC) and CAR-T cells, targeted at tumor surface antigens (surfaceome), currently revolutionize clinical oncology. However, target identification warrants a better understanding of the surfaceome and how it is modulated by the tumor microenvironment. Here, we decode the