Kluczowe dokumenty
EPS41I1200100
Eppendorf® New Brunswick S41i CO2 Incubator Shaker
CO2 incubator shaker with inner shelf and touch screen control, 170L, 1 (2nd optional) shelves, AC/DC input 110 V, 50 - 60 Hz, diam. 2.5 cm , Orbit Diameter 1in
Synonim(y):
632 10347 S41i
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.73
Właściwości
1 (2nd optional) shelves
CO2 incubator shaker with inner shelf and touch screen control
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® S41I-120-0100
Średnica
2.5 cm , Orbit Diameter 1in
pojemność
170L
Opis ogólny
New Brunswick S41i to jedyny inkubator CO2 z wbudowaną wytrząsarką Eppendorf. S41i precyzyjnie kontroluje temperaturę, prędkość wytrząsania i CO2, zapewniając idealne środowisko do hodowli komórek ssaczych i macierzystych. Obsługuje kolby o pojemności do 4 litrów. Standardowa perforowana półka umożliwia inkubację statyczną w tym samym czasie co wytrząsanie, a druga półka statyczna może być dodana jako opcja. Renomowany potrójny napęd mimośrodowy zapewnia stabilny, jednolity i pozbawiony wibracji ruch połączony z platformą wytrząsania za pomocą czterech obudowanych prętów wsporczych. Mechanizm napędowy umieszczony pod komorą zapewnia, że ciepło generowane przez napęd nie wpływa na krytyczne środowisko w komorze. Intuicyjny ekran dotykowy i elementy sterujące umożliwiają obsługę i monitorowanie wydajności.
Cechy i korzyści
  • Zakres temperatur od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 50°C
  • Prędkości wytrząsania w zakresie 25-400 obr./min, 25-300 obr./min w przypadku ułożenia w stos, zapewniają wszechstronność hodowli szerokiej gamy typów komórek.
  • Duża platforma o wymiarach 35,6 x 61 cm (14 cali x 24 cale) mieści kolby o pojemności do 4 litrów, zapewniając elastyczność hodowli
  • Pojedynczy lub podwójny stos dla zwiększenia pojemności
  • Wewnętrzne i zewnętrzne drzwiczki oszczędzają cenne gazy, utrzymując idealne środowisko dla komórek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)