Kluczowe dokumenty
EPM1335-0010
Eppendorf® New Brunswick Innova® 42/42R Incubator Shaker
42, non refrigerated, orbit diameter 2.5 cm (1 in.), AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
Produkt EPM1335-0010 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
42
CSA and CE compliant
non refrigerated
orbit diameter 2.5 cm (1 in.)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1335-0010 (US)
Parametry
temp. range (ambient +5 to 80°C)
25-400 rpm (speed range; 25-300 rpm when stacked and using flasks larger than 500 mL)
±0.25 °C (Temperature Uniformity at 37 Celsius)
szer. × śr. × wys.
62 cm × 75.4 cm × 82 cm
rozmiar platformy
46 cm × 46 cm
masa
98.5 kg
Opis ogólny
Inkubator stacjonarny z wbudowaną wytrząsarką
Wytrząsarki inkubacyjne Innova 42 i 42R to nasze najbardziej wszechstronne wytrząsarki inkubacyjne. Programowalne wytrząsarki Innova 42 i 42R zapewniają wyjątkową wygodę, umożliwiając jednoczesne wytrząsanie i statyczną inkubację kultur w tych samych warunkach. Można ich używać na stole lub pod nim, a także ustawiać podwójnie w celu zaoszczędzenia miejsca. Opcjonalna szuflada na kultury, kolektor gazowy, zdalny alarm i monitor wilgotności są dostępne dla obu modeli; bank światła fotosyntetycznego i lampa bakteriobójcza UV są dostępne dla modelu 42R.
Cechy i korzyści
  • Żeliwny, potrójnie mimośrodowy napęd z przeciwwagą zapewnia lata niezawodnej pracy
  • Programowalne elementy sterujące Innova automatycznie zmieniają temperaturę, prędkość i opcjonalne światła fotosyntetyczne i bakteriobójcze UV w określonych odstępach czasu
  • Duże okno podglądu i wewnętrzne oświetlenie zapewniają łatwy podgląd próbek bez konieczności otwierania drzwiczek
  • Wbudowany zbiornik wody nawilża komorę, aby zmniejszyć parowanie próbek, jednocześnie chroniąc urządzenie przed rozlaniem i zawierając odpływ ułatwiający czyszczenie
  • Wszechstronne platformy akcesoriów (sprzedawane oddzielnie) mieszczą kolby o pojemności do 4 l, a także stojaki na probówki i uchwyty na mikropłytki
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)