Kluczowe dokumenty
CLS11500
Corning® Transfer Cap with Diptube for 5 L Erlenmeyer Flasks
polypropylene, sterile, case of 4 ea
Synonim(y):
Corning Transfer Cap, Korek do kolb o pojemności 5 l, Korek transferowy z rurką Diptube
Wybierz wielkość
4 EA
3710,00 zł
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
3710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
orange
polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
case of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 11500
śr. korka
100 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Closed cell culture systems help reduce the risk of adventitious contamination. Corning offers closed systems accessories with vessels to help transfer liquid aseptically. The internal end is a rigid polypropylene dip tube designed to reach the bottom of the flask. The venting port ends in a 50 mm diameter vent filter with a 0.2 μm pore PVDF membrane and a barbed fitting. The liquid transfer port uses a 1/4" ID (3/8" OD) chemically resistant, heat sealable flexible tubing on the external side of the cap ending in a male plastic coupler (MPC) male disconnect with a sealing cap.
Cechy i korzyści
  • Animal component free vessels
  • SAL 10-6 sterilization
  • Wide range of product offerings
  • Customizable solutions
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)