Kluczowe dokumenty
EPM1196-9901
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.73
Właściwości
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1196-9901 (NA)
rozmiar
32.5 in. × 26.75 in.
pojemność
(64 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platformy zaprojektowane dla wytrząsarki platformowej Eppendorf New Brunswick Innova 5000 zapewniają bezpieczne i idealne dopasowanie.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)