Kluczowe dokumenty
Z529168
Shigemi Advanced NMR microtube assembly
matched with CD3OD, Shigemi MMS-005TJ, bottom L 12 mm
Synonim(y):
Shigemi nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Wybierz wielkość
1 EA
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass tube
producent / nazwa handlowa
Shigemi MMS-005TJ
Parametry
900 MHz frequency
dł. dna
12 mm
śr. zewn. probówki zewnętrznej
5 mm
rozmiar
180 mm
probówka śr.
5 mm
Opis ogólny
Shigemi NMR microtubes offer high precision quality in NMR spectroscopy.
The NMR microtubes are made out of a special type of hard glass wtih excellent chemical durability, and are magnetic susceptibility matched to each of the solvents they are identified with.
The Advanced NMR microtube consists of outer tube and insert and has increased sensitivity with these improved features:
  • Thinner glass wall in the sample area than symmetrical microtube (0.20 mm vs 0.40 mm), increasing the sample capacity held in the RF region by a factor of 1.2
  • 16% better signal to noise ratio than symmetric tubes
  • Despite the increased sample volume, artifacts caused by the RF inhomogeneity are very limited and increased sensitivity is expected
  • Suitable for 900 MHz NMR instruments
  • 5 mm O.D. tubes: insert: 190.0 L × 4.1 mm O.D.; outer sample tube: 180.0 × 4.965 mm
  • 8 mm O.D. tubes: insert: 200.0 L × 6.9 mm O.D.; outer sample tube: 190.0 × 8.0 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)