EPM1190-9004
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, for 25 mL Erlenmeyer flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
for 25 mL Erlenmeyer flasks
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9004 (Global)
szer. × wys.
38 mm × 21 mm
Opis ogólny
Zaciski do kolb mają jednoczęściową konstrukcję ze stali nierdzewnej (nie są zgrzewane punktowo ani nitowane), co zwiększa ich wytrzymałość i bezpieczeństwo. Zaciski o pojemności 2 l i większej są wyposażone w dodatkowy pas zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo podczas mieszania kolb przy dużych prędkościach. Zaciski do kolb są dostarczane w komplecie z wymaganymi śrubami i są wyposażone w zwinięte sprężyny druciane zapewniające dodatkową stabilność przy dużych prędkościach.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)