Kluczowe dokumenty
EPF740420035
Eppendorf® CryoCube F740hi
5/DL/a, AC/DC input 208 V, US 2-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103006
Właściwości
5/DL/a
producent / nazwa handlowa
F740420035
Eppendorf®
Parametry
-50— -86 °C temp. range
pojemność
(740 L)
Opis ogólny
Rozszerzone opcje zwiększające bezpieczeństwo: Dostępne są następujące modele serii CryoCube F740, można wybrać najlepiej dopasowany do swoich potrzeb:
  • CryoCube F740h: ścianka 80 mm (pianka poliuretanowa i próżniowe panele izolacyjne), interfejs LED, "zielone" ciecze chłodzące (R290/ R170) i chłodzenie powietrzem
  • CryoCube F740hi: ścianka 80 mm (pianka poliuretanowa i próżniowe panele izolacyjne), interfejs dotykowy, "zielone" płyny chłodzące (R290/ R170) i chłodzenie powietrzem
  • CryoCube F740hiw: Ścianka 80 mm (pianka poliuretanowa i próżniowe panele izolacyjne), interfejs z ekranem dotykowym, "zielone" płyny chłodzące (R290/R170) i chłodzenie wodą
Wszystkie modele z serii CryoCube F740 mają pojemność 740 l (26,1 stóp kwadratowych) i zakres temperatur od -50 °C do -86 °C.
Zamrażarki Eppendorf ULT są znane ze swojej energooszczędności, niezawodności i bezproblemowego, długoterminowego przechowywania próbek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)