EP951020600
Eppendorf® twin.tec PCR Plates 96
Optimized rim for barcodes, semi-skirted, well volume 250 μL, colorless, pkg of 300 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
conical bottom
polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
semi-skirted
opakowanie
pkg of 300 ea
rozmiar
96 well
pojemność dołka
250 μL
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
- Z półokrągłą spódniczką na etykietę i kod kreskowy
- Pasują do większości termocyklerów
- Maksymalna objętość dołka 250 µL (w przypadku użycia z paskami nasadkowymi)
- Lepsza tolerancja między dołkami
- Dostępne z kodem kreskowym (na żądanie), tylko dla płytek z osłoną i pół-osłoną
Cechy i korzyści
- Półspódnica na etykiety i kody kreskowe
- Pasuje do większości termocyklerów
- Maksymalna objętość studzienki 250 µL (w przypadku użycia z paskami nasadkowymi)
- Lepsza tolerancja między dołkami
- Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko w wersji ze spódniczką i półspódniczką
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)