EP6138000018
632 μKuweta G1.0, cela do pomiaru mikroobjętości dla 10304 i 10306
Wybierz wielkość
9820,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
9820,00 zł
Polecane produkty
Materiały
(quartz glass and aluminium)
Właściwości
8.5 mm light path height
BSA concentration range: 75 ng/μL – 45.45 ng/μL
For colorimetric protein assays and florescence measurements
for use in Eppendorf BioPhotometer & Eppendorf BioSpectrometer
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6138000018
zakres pomiaru objętości
1.5-10 μL
szer. × śr. × wys.
12.5 mm × 12.5 mm × 48 mm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Mikroobjętościowa cela pomiarowa do pomiaru objętości próbek od 1,5 do 10 μL
- Oznaczanie stężenia kwasów nukleinowych i białek oraz innych docelowych analitów
- Pomiar wysoce stężonych próbek bez wcześniejszego rozcieńczania
- Odpowiedni do testów fluorescencyjnych
- Niska samoabsorpcja (0,05 A przy 260 nm)
- Hydrofobowa powłoka powierzchni szkła kwarcowego umożliwiająca precyzyjne formowanie i pozycjonowanie objętości próbki
- Łatwe czyszczenie minimalizujące ryzyko przeniesienia próbki
- Zdefiniowany kąt zagięcia boków kuwety gwarantuje powtarzalną obsługę
- Jednoczęściowa konstrukcja na zawiasach zapobiega utracie poszczególnych części
- Dostępne wyłącznie do użytku z Eppendorf BioPhotometer i Eppendorf BioSpectrometer
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)