EP6135928001
Reference Filter Set
for Eppendorf BioSpectrometer®
Wybierz wielkość
8600,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
8600,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
for Eppendorf BioSpectrometer®
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6135928001 (Global)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Filtr identyfikowalny zgodnie z NIST
- Recertyfikacja filtra przez Eppendorf (kontakt: Eppendorf Service)
- Protokół kontroli zaprogramowany w urządzeniu
- Weryfikacja dokładności i precyzji długości fali przy 260 nm, 280 nm i 800 nm
- Weryfikacja dokładności i precyzji fotometrycznej w zakresie od 260 nm do 800 nm
- Współczynnik zmienności jest podany wraz ze średnią wartością z 15 pomiarów.
- Zawiera 7 filtrów (1 filtr ślepy, 3 filtry do sprawdzania błędu systematycznego i precyzji długości fali UV/Vis, 3 filtry do weryfikacji fotometrycznej).
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)