Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104925
7360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
for Eppendorf BioPhotometer® D30
manufacturer/tradename
Eppendorf® 6133928004 (Global)
General description
Contains 6 filters (1 blank filter, 2 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf SE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Eppendorf® 6133928004 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 6135928001 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 6137928009 (Global) | manufacturer/tradename - |
| feature for Eppendorf BioPhotometer® D30 | feature for Eppendorf BioSpectrometer® | feature for Eppendorf BioSpectrometer® Fluorescence | feature hydrophilic 2.7 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reference Filter Set
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?