EP6001082510
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 8 boxes up to 136 x 136 x 133 mm (5 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (276 mm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
5-Compartment
Holds 8 x boxes (5 in.)
closed configuration for storage of 8 boxes up to 136 x 136 x 133 mm (5 inch boxes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001082510
metody
cryopreservation: suitable
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
(140 mm) (563 mm) (276 mm)
rozmiar
563x140x276 mm