Kluczowe dokumenty
EP6001040111
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in), (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(14 x 1) configuration
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in)
rack for DWP (53 mm/ 2 in)
side access
with locking rod
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001040111 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
pojemność
(max box size (mm): 86 x 128)
Opis ogólny
dla zamrażarek ULT: Innova C580 (maks. 728 DWP), Innova C760 (maks. 924 DWP) dla zamrażarki ULT: Innova C580 (maks. 52 półki), Innova C760 (maks. 66 półek)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)