Kluczowe dokumenty
EP5943000216
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
with rotor S-4x Universal incl. buckets, adapters for 5/15/50 mL and 175-250 mL bottles and plates, AC/DC input 230 V (EU Plug)
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
refrigerated
to hold 68 x 5/15 mL conical tubes OR 4x MPT/DWP plates OR 28 x 50 mL conical tubes OR 4 x 175 – 250 mL bottles
with rotor S-4x Universal incl. buckets, adapters for 5/15/50 mL and 175-250 mL bottles and plates
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5943000216
Parametry
-11 °-40 ° °C temp. range
4,500 rpm
Opis ogólny
Wirówka 5910 Ri G, chłodzona, z interfejsem dotykowym, Versatility Solution, z rotorem S-4xUniversal, z uniwersalnymi kubełkami, adapterami do butelek i płytek 5/15/50 ml i 175-250 ml, 230 V/50-60 Hz
Zastosowanie
Wirowanie
Cechy i korzyści
Duży 7-calowy interfejs dotykowy 10361 umożliwiający superszybkie ustawianie parametrów za pomocą unikalnej funkcji ulubionych
Zarządzanie użytkownikami z wieloma poziomami autoryzacji i funkcjami dokumentacji spełniającymi wymagania GLP/GxP
Rotory z wannami wahadłowymi i adaptery do probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml, a także wszystkie rodzaje płytek MTP, PCR lub Deepwell
Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 250 ml Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (1000 obr./min)2 mL do 250 mL
Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (14 000 obr./min)
Aerozoloszczelne pokrywy Eppendorf QuickLock do szybkiego i ergonomicznego zamykania pokryw
Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
Zakres temperatur od -11 °C do 40 °C
Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
VisioNize is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)