EP5920724002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Wybierz wielkość
1490,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1490,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
capacity 52 x 5 mL FACS
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920724002 (Global)
Parametry
3,122 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
106 mm
Średnica
12 mm
kompatybilność
for use with High-capacity bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)