EP5920715003
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 12 x 50 mL conical tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Wybierz wielkość
1400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1400,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
capacity 12 x 50 mL conical tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920715003 (Global)
Parametry
3,153 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
120 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with High-capacity bucket
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)