Merck
EP5910710003
Spare Sealings, for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for aerosol-tight caps, pack of 4 ea, for Centrifuge 5910 R
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Właściwości
for Centrifuge 5910 R
for aerosol-tight caps
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910710003
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5910 R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG