Merck
EP5895201008
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
to hold, 4 x universal buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 4 x universal buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895201008
Parametry
4,500 max. RCF (4,347 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5910R
Opis ogólny
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG