EP5820711000
632 Łyżka do płyt głębinowych
used with Rotor A-2-DWP-AT
Synonim(y):
632 Łyżka do płyt głębinowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820711000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
used with Rotor A-2-DWP-AT
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw 2 zapasowych łyżek Rotor A-2-DWP-AT
Zastosowanie
CENTRIFUGACJA
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)