EP5804000320
Eppendorf® Centrifuge 5804 G
incl. rotor A-4-44 and 15/50 mL adapters, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Wybierz wielkość
25 740,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
25 740,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
to hold 16 15 mL conical tubes
to hold 4 100 mL rectangualr buckets
to hold 4 50 mL conical tubes
incl. rotor A-4-44 and 15/50 mL adapters
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804000320 (EU)
Parametry
14000 rpm
20913 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Rotory z wannami wahadłowymi i adaptery obsługują probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 250 ml.
- Rotor płytkowy do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR, hodowli komórkowych lub płytek Deepwell
- Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
- Wysoka prędkość wirowania do 20 913 × g (14 000 obr./min)
- Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
- Niska wysokość dostępu wynosząca 29 cm ułatwia załadunek i rozładunek próbek
- Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
- Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)