EP5703000060
Eppendorf® Centrifuge 5702 R G
without rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz (GB plug)
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC, UK plug
Właściwości
CE compliant
refrigerated
without rotor
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5703000060 (EU)
Parametry
temp. range at -9-40 °C
3000 × g
4400 rpm
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
- Wirówka 5702 do standardowych zastosowań
- Chłodzona wirówka 5702 R do próbek wrażliwych na ciepło
Jakość i bezpieczeństwo
- Komora rotora ze stali nierdzewnej jest odporna na rdzę i łatwa w czyszczeniu
- Wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa
- Blokada klawiszy zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów
- Opcjonalnie dostępne aerozoloszczelne pokrywy do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek
Cechy i korzyści
- Maks. prędkość: 3 000 × g (4 400 obr./min)
- Bardzo kompaktowe wymiary, dzięki czemu zmieści się na każdym stanowisku laboratoryjnym
- Bardzo cicha praca z korzyścią dla środowiska
- Niska wysokość dostępu ułatwiająca załadunek i rozładunek próbek
- Funkcja hamulca SOFT do powolnego przyspieszania i hamowania. Zoptymalizowana do separacji komórek przez wirowanie gradientowe
- Funkcja "At set RPM" uruchamia licznik czasu po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej w celu uzyskania powtarzalnych przebiegów wirowania
- Blokada klawiszy zapobiegająca niezamierzonym regulacjom
- Komora wirnika ze stali nierdzewnej jest odporna na rdzę i łatwa do czyszczenia
- Elektroniczne wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)