EP5702718009
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
Wybierz wielkość
469,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
469,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
Holds 85 - 100 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702718009
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL round buckets
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)